Drukuj
Filtry membranowe, Nuclepore™ czarne, Whatman™
Dostawca: Whatman products (Cytiva)
Whatman™ Nuclepore™
515-2097EA 583 PLN
515-2097 515-2051 515-2049 515-2048
Filtry membranowe, Nuclepore™ czarne, Whatman™
Filtry Filtry membranowe
Czarne membrany PC Nuclepore™ są to membrany wysokiej wydajności, idealnie nadają się do zastosowań przy użyciu mikroskopii epifluorescencyjnej. Czarne membrany znacznie zmniejszają fluorescencję tła, co skutkuje poprawą widoczności mikroorganizmów i cząstek stałych.
  • Membrany PC są barwione na czarno barwnikiem Irgalan Black
  • Płaska, gładka powierzchnia zapewnia przechwytywanie powierzchni mikroorganizmów i cząstek
  • Niezwykle niska absorpcja
Stosując membrany w połączeniu z technikami epifluorescencji, szybkie zliczenie żywych i nieżywych mikroorganizmów oraz cząstek stałych, może być przeprowadzone w ciągu 30 minut lub mniej. Konwencjonalne metody hodowli wymagają czasu inkubacji większego niż 24 godziny. Użyj czarnych membran z technikami epifluorescencyjnej, aby osiągnąć szybkie, bezpośrednie oznaczenie ilościowe mikroorganizmów.