Drukuj
Filtry membranowe, do hodowli komórkowych, Whatman™
Dostawca: Whatman products (Cytiva)
Whatman™
515-2291EA 867 PLN
515-2291
Filtry membranowe, do hodowli komórkowych, Whatman™
Filtry Filtry membranowe
These cell culture membrane filters are made with PVP-free PC for enhanced cellular adhesion in biological applications such as neutrophil chemotaxis.
  • Do analizy migracji komórek w kierunku bodźca chemicznego
  • Cienki i jednolity; cylindryczne pory ułatwiają szybką migrację komórek
  • Zmniejsza czas inkubacji i konieczność sterylizacji
  • Oferowane bez standardowego czynnika nawilżającego (membrany wolne od PVP) dla zwiększenia przyczepności komórkowej (np. chemotaksji neutrofili)