Drukuj
Różne adaptery, LENZ
Dostawca: Lenz
271-2221EA 168 PLN
271-2221 201-2217
Różne adaptery, LENZ
Elementy do destylacji Nasadki destylacyjne
DURAN®, szkło borokrzemowe.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Wysoka odporność temperaturowa
  • Odporne na duże zmiany temperatury
Ze standardowym szlifem wewnętrznym i dwoma szlifami zewnętrznymi. Szyja boczna pod kątem 75°.
Ze standardowym szlifem wewnętrznym i dwoma szlifami zewnętrznymi. Szyja boczna pod kątem 75°.