Drukuj
2-Metylobutan ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Izopentan
103614TEA 413 PLN
103614T 103616V
2-Metylobutan ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
2-Metylobutan
Formuła: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
MW: 72,15 g/mol
Temp. Wrzenia: 28 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –160 °C
Gęstość: 0,62 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –51 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009338
Numer CAS: 78-78-4
Numer WE (dawny EINECS): 201-142-8
Jednostka: 1265
ADR: 3,I
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/04/68/740468.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.0 %
IR Spectrum Passes test
Readily carbonisable substances Passes test
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Bromine value Max. 0.5
Colouration Max. 10 APHA
Evaporation residue Max. 50 ppm
n-Pentane Max. 1.0 %
Sulphur compounds (as S) Max. 50 ppm
Water Max. 0.03 %
Al (Aluminium) Max. 0.1 ppm
Ba (Barium) Max. 0.02 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.1 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.2 ppm
K (Potassium) Max. 0.05 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.05 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.02 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm