Order Entry
2-Methylpentane
Łatwopalny
Zdrowie
Drażniący
Środowisko
2-Methylpentane
numer katalogowy PROOCHE119
Numer CAS:  
undefined
Łatwopalny
Zdrowie
Drażniący
Środowisko
2-Methylpentane
numer katalogowy PROOCHE119
Numer CAS:  
Supplier Article Number: CHE119
Local Article Number: PROOCHE119
Cena
946 zł
Zaloguj się dla dostępności
Jednostka miary 1 * 2 mL
Dane techniczne
  • Pack type:
    Glass bottle
  • Pk:
    2 mL
  • Seq:
    2145
Dane techniczne
Informacje o tym produkcie
 :
Temperatura wrzenia:62 °C (1013 hPa)
Temperatura topnienia:–154 °C
Gęstość:0.653 g/cm³ (20 °C)
Punkt zapalny:–33 °C
Temperatura przechowywania:Ambient
EINECS:203-523-4
UN:1208
ADR:3,II
 :86.18 g/mol
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS07
 :GHS09
Numer CAS:107-83-5
Wzór:C₆H₁₄
Numer MDL:MFCD00009406