Drukuj
Głowica kolumny z zaworem odcinającym
Dostawca: Lenz
271-3215EA 5630 PLN
271-3215
Głowica kolumny z zaworem odcinającym
Elementy do destylacji Łapacze cieczy
DURAN®, borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With PTFE valve for easy and accurate reflux adjustment, with thermometer connection NS 14/23 for thermometers with 55 mm built-in length.