Drukuj
Tetrachloroetylen ≥98%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: PerchloroetylenTetrachloroeten
26217.367EA 502 PLN
26217.367 26217.298 26217.460 26217.323
Tetrachloroetylen ≥98%, TECHNICAL
Tetrachloroetylen
Formuła: C₂Cl₄
MW: 165,83 g/mol
Temp. Wrzenia: 121,1 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –22 °C
Gęstość: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000834
Numer CAS: 127-18-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-825-9
Jednostka: 1897
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,09332
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/12/47/741247.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98 %
n 20/D 1.503 - 1.505