Drukuj
Trichloroetylen ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trichloroeten
28735.292EA 735 PLN
28735.292
Trichloroetylen ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Trichloroetylen
Formuła: ClCH=CCl₂
MW: 131,39 g/mol
Temp. Wrzenia: 86,7 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –73 °C
Gęstość: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000838
Numer CAS: 79-01-6
Numer WE (dawny EINECS): 201-167-4
Jednostka: 1710
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,09769
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/81/741381.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.0 %
Acidity Max. 0.0001 meq/g
Alkalinity Max. 0.0006 meq/g
Boiling point 86.0 - 87.5 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 1.460 - 1.470
n 20/D 1.460 - 1.480
Evaporation residue Max. 50 ppm
Free halogens Max. 0.3 ppm
Water Max. 100 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.5 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
Sn (Tin) Max. 0.5 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm