Drukuj
Reaktory okrągłodenne z zaworem spustowym
Dostawca: Lenz
LENZ06008294EA 10930 PLN
LENZ06008294 LENZ06008494 LENZ06008170-V2 LENZ06008594 LENZ06008288 LENZ06008488 LENZ06008588 LENZ06008149-V2 LENZ06008279-V2 LENZ06008273-V2 LENZ06008285-V2 LENZ06008158-V2 LENZ06008585-V2 LENZ06008485-V2
Reaktory okrągłodenne z zaworem spustowym
Naczynia reakcyjne Naczynia reakcyjne, kształt kolby
DURAN®, szkło borokrzemowe.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Wysoka odporność temperaturowa
  • Odporne na duże zmiany temperatury
Okręgłodenne z zaworem spustowym.