Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Capillaries, Na-heparinized (coated), for blood gas analysis
Dostawca: Hirschmann Laborgeräte
Borosilicate glass 3.3.
  • Na-heparinized (coated)
For blood gas analysis.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ø zewn. Ø wewn. Wysokość Objętość nominalna Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1,75 mm 1,35 mm 80 mm 105 µl 1.000 HIRS9221280
1,75 mm 1,35 mm 125 mm 165 µl 1.000 HIRS9221212
1,75 mm 1,35 mm 150 mm 200 µl 1.000 HIRS9221215
1,75 mm 1,35 mm 75 mm 100 µl 1.000 HIRS9221275
1,75 mm 1,35 mm 100 mm 130 µl 1.000 HIRS9221210
2,35 mm 1,55 mm 75 mm 140 µl 1.000 HIRS9222275
2,35 mm 1,55 mm 100 mm 185 µll 1.000 HIRS9222210
2,35 mm 1,55 mm 150 mm 280 µl 1.000 HIRS9222215
2,35 mm 1,55 mm 125 mm 235 µl 1.000 HIRS9222212
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
AKCESORIA
Rozwiń / Zwiń
Accessories
Opis Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Closure caps 1.000 HIRS9228104
Magnet, round, 8×4 mm, both sides magnetic 10 HIRS9228105
Magnetic stirrer rods, 9×0,6 mm 1.000 612-2499
Magnetic stirrer rods, 9×0,8 mm 1.000 HIRS9228102
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość