Drukuj
Butle na media z zakrętkami
Dostawca: VWR, part of Avantor
VWR®
391-0286EA 977 PLN
391-0286 391-0316 391-0295 391-0299 391-0315 391-0283 391-0294 391-0284 391-0323 391-0321 391-0296 391-0298 391-0322 391-0297 391-0317
Butle na media z zakrętkami
Butelki i butle Butelki do hodowli
PS, PC lub PETG z zakrętkami PP, sterylne.
  • Zaokrąglona forma poprawia stabilność butelki po umieszczeniu na powierzchni roboczej
  • Przewężenie ułatwia bezpieczne chwytanie butelki w rękawicach
  • Uchwyt Butelki Easy Grasp ułatwia układanie i odkręcanie, jak również zapewnia wygodną powierzchnię do chwytania podczas transportu
Jednorazowe, okrągłe butelki na media VWR Collection Easy Grasp są zaprojektowane do przechowywania sterylnych roztworów, takich jak pożywka do hodowli tkankowych, surowica i bufory. Butelki te są dostępne w trzech niskoemisyjnych tworzywach: Poliwęglan, który może wytrzymać nawet trzy cykle autoklawowania i zapewnia dobrą odporność na alkohol; Polistyren do roztworów wodnych do hodowli komórek ogólnego zastosowania; I PETG do przechowywania większości roztworów laboratoryjnych.
Wyprodukowane z materiałów klasy VI w obiekcie ISO 13485