Drukuj
Zakrętka do probówek z okrągłym dnem, Falcon®
Dostawca: Corning
Falcon®
734-1303EA 678 PLN
734-1303
Zakrętka do probówek z okrągłym dnem, Falcon®
Nakrętki Nakrętki do probówek
Falcon® snap caps are designed for use with 12×75 mm test tubes
These polyethylene caps feature a patented, two-position fit, loose for aerobic culturing, tight for sealing. Sterile.
Informacje do zamówienia: Snap caps are packed 500 per pack, 2000 per case.