STC 100 jest do szybkiego i dokładnego liczenia kolonii bakteryjnych.
- Wielofunkcyjny wyświetlacz graficzny pokazuje liczbę kolonii (do 999), średni czas i datę
- Dźwięk sygnalizujący pojedyńcze zliczenie
- Wartości mogą być zapisane na karcie pamięci (opcjonalnie)
Istnieje możliwość wyboru między trybem pojedynczym (zliczanie na jednej płytce Petriego) i trybem wielokrotnym (zliczanie na 20 płytkach i podawanie średniej ilości). Instrument posiada nóżki antypoślizgowe. Możliwość podłączenia licznika zewnętrznego. Wartości liczbowe mogą być przechowywane wraz z datą i godziną. Ponadto istnieje możliwość zczytywania kodów kreskowych (czytnik opcjonalnie).
Dodatkowe informacje: Dostarczany ze szkłem powiększającym, standardowym znacznikiem, siatką Wolffhügela, przejściówką na szalki Petriego o średnicy 90 mm, przewodem z uniwersalną wtyczką, pisakiem wodoodpornym.