Drukuj
Butelki z wąską szyjką, okrągłe, z gwintem, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
SCOT238356656EA 91.3 PLN
SCOT238356656
Butelki z wąską szyjką, okrągłe, z gwintem, DURAN®
Butelki i butle Butelki szklane
Soda-lime glass, amber.
  • Thermal shock resistance 30 K
  • Maximum temperature usage +100 °C
  • Hydrolytic class 3
Complete with pouring ring and dust cover cup.