Chcesz zalogować się jeszcze raz?
6-Methylpyridin-3-ol ≥99%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
B25014.22EA 1450 PLN InStock
B25014.22 B25014.14 B25014.06
6-Methylpyridin-3-ol ≥99%
6-Methylpyridin-3-ol
Formuła: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Temp. topnienia: 167…171 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006339
Numer CAS: 1121-78-4
Numer WE (dawny EINECS): 214-337-8
Jednostka: 0000
Zobacz ceny
ZAMÓW
DODATKOWE INFORMACJE
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość