Drukuj
Klucze dynamometryczne, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
NALG2195-6177EA 4630 PLN
NALG2195-6177
Klucze dynamometryczne, Nalgene®
Klucze
These wrenches can be used to confirm capping machine settings, on-line inspection and to check torques.
  • Ensure leakproof sealing of closures
Informacje do zamówienia: Order fittings that match closure resin.