Drukuj
Naczynie, z pokrywką i przewężeniem, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
216-0284EA 253 PLN
216-0284 SCOT242073408 216-3118
Naczynie, z pokrywką i przewężeniem, DURAN®
Słoje, naczynia i pojemniki Słoje/naczynia uniwersalne
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Jar can allows the storage and transport of materials. The matching lid prevents turbulence during transport or contamination.
Certyfikaty: According to DIN 12340.