Drukuj
Pojemniki do barwienia według Coplin, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
SCOT233190006EA 1100 PLN
SCOT233190006
Pojemniki do barwienia według Coplin, DURAN®
Słoje, naczynia i pojemniki Pojemniki do barwienia praparatów
Soda-lime glass.
For 10 standard microscopy slides (76×26 mm).
Uwaga: Do not clean staining dishes and jars at temperatures above 60 °C (glass corrosion is possible).