Drukuj
Słoiki do barwienia, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
SCOT233160003EA 945 PLN
SCOT233160003
Słoiki do barwienia, DURAN®
Słoje, naczynia i pojemniki Pojemniki do barwienia praparatów
Soda-lime glass.
  • For 10 slides
These staining jars are suitable for standard microscope slides (76×26 mm).
Uwaga: Note: Do not clean staining dishes and jars at temperatures above 60°C (glass corrosion is possible).