Drukuj
Cylindry miarowy, klasa B, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
215-3647EA 489 PLN
215-3647 215-3646 215-3645 215-3644 215-3643 215-3642 215-3641 215-3640 215-3639
Cylindry miarowy, klasa B, DURAN®
Cylindry Cylindry miarowe
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste, klasa B.
  • Calibrate to contain ('In')
  • Marks and inscription in white
  • With spout
  • With large hexagonal base
Base ist equipped with three knobs to increase the stability
Certyfikaty: DIN ISO 4788