Dokładne termometry do monitorowania temperatury jednocześnie w chłodziarkach i zamrażarkach, dwóch chłodziarkach. Zamknięty w butelce czujnik temperatury jest izolowany od chwilowych zmian temperatury. Spełnia aktualne wymagania CDC i oraz dodatkowe zalecenia dotyczące przechowywania i monitorowania szczepionek.. Odpowiednie do monitorowania temperatury w łaźniach wodnych, blokach grzejnych i inkubatorach.
- Wyświetla dokładny czas i datę alarmu, alarmy można zaprogramować w krokach co 0,1 °C
- Monitorowanie maksymalnej i minimalnej temperatury dla obu sond
- Potrójny wyświetlacz pokazuje aktualną, minimalną i maksymalną temperaturę
- Ustawiany przez użytkownika alarm wysokiej i niskiej temperatury (wizualny i dźwiękowy)
Odporny chemicznie, wodoszczelny czujnik/nietoksyczne sondy w butelkach z glikolem. Długość kabla: 3 metry.
Certyfikaty: Uznane za bezpieczne przez FDA. Kalibracja zgodna z ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 i 9001.
Dodatkowe informacje: Dostarczany z certyfikatem kalibracji Traceable® z indywidualnym numerem seryjnym wskazującym zgodność z NIST, statywem, rzepem VELCRO®, paskami magnetycznymi i uchwytem ściennym, 2 bateriami AAA.