Drukuj
Termometr cyfrowy, Traceable®, digital bottle
Dostawca: VWR, part of Avantor
Traceable®
620-1826EA 260 PLN
620-1826
Termometr cyfrowy, Traceable®, digital bottle
Termometry Termometry cyfrowe Termometry cyfrowe do zastosowań specjalnych
Termometr ten dokładnie monitoruje temperaturę w zamrażarkach, chłodziarkach, inkubatorach i komorach symulujących warunki środowiska. Butelka i zawarty w niej roztwór izolują czujnik od chwilowych wahań temperatury.
Wodoodporna sonda w butelce z nietoksycznym glikolem.
  • Czytelny wyświetlacz cyfrowy
  • Temperatury: wysoka, niska i obecna
Certyfikaty: Roztwór uznany za bezpieczny przez FDA
Informacje dodatkowe: Dostarczany z certyfikatem Traceable® z indywidualnym numerem seryjnym wskazującym identyfikację z NIST, uchwytem z tworzywa sztucznego, VELCRO® i dwustronną taśmą do montażu na ścianie oraz wymienną baterię z tlenkiem srebra.