Drukuj
DSC calibration standard, benzoic acid
Dostawca: LGC Standards
PROOLGC2606EA 2090 PLN
PROOLGC2606
DSC calibration standard, benzoic acid
Standardy Wzorce temperatury topnienia
Enthalpy of fusion: 17.98 kJ/mol