Drukuj
Lejek filtracyjny, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
SCOT258523107EA 519 PLN
SCOT258523107 511-0099 SCOT258523304 SCOT258523501 SCOT258523407 SCOT258526301 SCOT258524103 SCOT258526104 SCOT258526404 SCOT258522102 511-0225 SCOT258522308 511-0224 511-0227 SCOT258522505 511-0226 511-0221 SCOT258522205 511-0220 511-0223 SCOT258522402 511-0222 SCOT258524403 SCOT258526207 SCOT258524206 SCOT258524506 SCOT258524309 SCOT258523201 511-0219
Lejek filtracyjny, DURAN®
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne Lejki filtracyjne
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With integrated sintered glass filter plate.