Drukuj
Płuczka gazowa, nasadka Drechsel, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
SCOT257040101EA 483 PLN
SCOT257040101
Płuczka gazowa, nasadka Drechsel, DURAN®
Butelki i butle Płuczki gazowe
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3 przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna daje stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
System nakrętek z głowicą Drechsela z tarczą filtra, regulowane zanurzenie.