Drukuj
Pompka wodna, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
SCOT292500101EA 338 PLN
SCOT292500101
Pompka wodna, DURAN®
Pompy Pompki wodne
Pompka wodna z PPN
  • Water consumption: 400 l/h at 3,5 bar flow pressure, at 12 °C
  • With non-return valve
  • With hose connection and adapters for 1/2" and 3/4"