  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Wyszukano: "etykiety-kriogeniczne"
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/84/18945084.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Wybierz jedną z poniższych opcji aby zawęzić wyszukiwania. Kliknij OK, aby zaktualizować wyniki.
SearchResultCount:"5"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   Kropki PolarSafe wykonane są z chemicznie obojętnego poliestru z unikalnym klejem opracowanym tak, aby przylegał do szkła laboratoryjnego i plastiku. ...
Numer katalogowy: (479-3291)
Producent:  Nalgene
Opis:   Etykiety na ubrania do użytku w bardzo niskich temperaturach, kompatybilne z długopisem kulkowym.
UOM:  1 * 200 SZT
Producent:  Bel-Art
Opis:   The strong, permanent adhesive on these labels withstands cold storage temperatures and maintains adhesion to glass, plastic, cardboard and more, even...
Producent:  DIVERSIFIED BIOTECH
Opis:   Made with a flexible, vinyl label material and permanent acrylic adhesive. Label sheets are specially top-coated to accept laser printing and other ma...
Numer katalogowy: (HEATHEALCRY-1700)
Producent:  HEATHROW
Opis:   These labels are temperature resistant -196 to +150 °C and are chemically inert.
UOM:  1 * 1.700 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 5  z 5