Drukuj
kwas salicylowy ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
20657.232EA 509 PLN
20657.232
kwas salicylowy ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
kwas salicylowy
Formuła: (HO)C₆H₄CO₂H
MW: 138,12 g/mol
Temp. Wrzenia: 336 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 157…159 °C
Gęstość: 1,443 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 157 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002439
Numer CAS: 69-72-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-712-3
Klasyfikacja Merck : 12,08484
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/00/749900.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.0 %
Substances coloured by H2SO4 Passes test
Melting point 158 - 161 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Insolubility in methanol Max. 50 ppm
Insolubility in NH3 4 N Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.025 %
Fe (Iron) Max. 2 ppm
Water Max. 0.15 %