Drukuj
Nadbezoesan ter-butylu ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
A17373.22EA 215 PLN
A17373.22 A17373.14 A17373.36
Nadbezoesan ter-butylu ≥98%
Nadbezoesan ter-butylu
Purity: 98%
CAS No.: 614-45-9
Molecular Formula: C11H14O3
Formula Weight: 194.23
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4990
Odour: Sweet
Melting Point: 6-8°
Boiling Point: 75-76°/0.2mm
Beilstein Reference: 1342734
UN No.: 3103
MDL No.: MFCD00008802
Formuła: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Temp. Wrzenia: 75…76 °C (0,2 mmHg)
Temp. topnienia: 6…8 °C
Gęstość: 1,042
Temp. Zapłonu: 93 °C (199 °F)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008802
Numer CAS: 614-45-9
Numer WE (dawny EINECS): 210-382-2
Jednostka: 3103
ADR: 5.2,II