Drukuj
Chlorobenzen ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
103386DEA 373 PLN
103386D
Chlorobenzen ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Chlorobenzen
Formuła: C₆H₅Cl
MW: 112,56 g/mol
Temp. Wrzenia: 130 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –45 °C
Gęstość: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 28 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000530
Numer CAS: 108-90-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-628-5
Jednostka: 1134
ADR: 3,III
REACH: 01-2119432722-45
Klasyfikacja Merck : 13,02139
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/08/56/750856.jpg
Wspieramy Cię w zakresie produkcji i półprodukcji (scale-up)
Zapytaj o duże opakowania i ilości hurtowe, które nie są wykazane na tej stronie, skorzystaj z formularza zapytania indywidualnego
Poznaj nasze usługi
Pakiety specjalne i rozwiązania indywidualne
Dowiedz się więcej
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.5 %
IR Spectrum Passes test
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 1.100 - 1.110
Evaporation residue Max. 0.05 %
Water Max. 0.05 %
Al (Aluminium) Max. 2.0 ppm
Ba (Barium) Max. 1.0 ppm
Ca (Calcium) Max. 5.0 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.5 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.2 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.2 ppm
Cu (Copper) Max. 0.2 ppm
Fe (Iron) Max. 2.0 ppm
K (Potassium) Max. 1.0 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.5 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.2 ppm
Na (Sodium) Max. 5.0 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.2 ppm
Pb (Lead) Max. 0.5 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.2 ppm
Zn (Zinc) Max. 1 ppm
Wspieramy Cię w zakresie produkcji i półprodukcji (scale-up)
Zapytaj o duże opakowania i ilości hurtowe, które nie są wykazane na tej stronie, skorzystaj z formularza zapytania indywidualnego
Poznaj nasze usługi
Pakiety specjalne i rozwiązania indywidualne
Dowiedz się więcej