Drukuj

Kwas 4-chloro-3-nitrobenzoesowy ≥99%

Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga

A12807.36EA 583 PLN
A12807.36 A12807.0B A12807.22
Kwas 4-chloro-3-nitrobenzoesowy ≥99%
Kwas 4-chloro-3-nitrobenzoesowy

Purity: 99%
CAS No.: 96-99-1
Molecular Formula: C7H4ClNO4
Formula Weight: 201.57
Odour: Odourless
Melting Point: 180-184°
Beilstein Reference: 783626
MDL No.: MFCD00007079

Formuła: C₇H₄ClNO₄
MW: 201,57 g/mol
Temp. topnienia: 180…184 °C
Gęstość: 1,645
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007079
Numer CAS: 96-99-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-550-9

Zobacz ceny

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR