Drukuj
2-Chloroanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
A15758.0EEA 1050 PLN
A15758.0E A15758.0C A15758.36
2-Chloroanilina ≥98%
2-Chloroanilina
Purity: 98+%
CAS No.: 95-51-2
Molecular Formula: C6H6ClN
Formula Weight: 127.57
Flash Point: 97°(206°F)
Refractive Index: 1.5880
Odour: Characteristic
Melting Point: -3°
Boiling Point: 207-209°
Beilstein Reference: 606077
Merck Reference: 14,2118
UN No.: 2019
MDL No.: MFCD00007656
Formuła: C₆H₆ClN
MW: 127,57 g/mol
Temp. Wrzenia: 207…209 °C
Temp. topnienia: –3 °C
Gęstość: 1,213
Temp. Zapłonu: 97 °C (206 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007656
Numer CAS: 95-51-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-426-4
Jednostka: 2019
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,02136