Drukuj
Wyszukano: Produkty do gastronomii
7  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Reusable drinking straws are made from borosilicate glass 3.3.
Numer katalogowy: (APOSBIPB852-100G)
Producent: Apollo Scientific
Opis: A mixture of natural banana puree and maltodextrin. Use at a concentration of 30 to 50 g/L.
j.m.: 1 * 100 g
Producent: Apollo Scientific
Opis: A mixture of natural coconut puree and maltodextrin. Use at a concentration of 15 to 30 g/L.
Producent: HUPFER METALLWERKE
Opis: Stainless steel 18/10.
Producent: SEMADENI
Opis: PP, półprzezroczysty lub biały.
Numer katalogowy: (CONC7755/650)
Producent: CONTACTO
Opis: Baking dish made of stainless steel 18/10, with matt polished finish.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (LAMA2147)
Producent: LAMAPLAST
Opis: Made of HDPE, white.
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom