Drukuj
Butelki, z szeroką szyją, z nakrętką, LDPE, LaboPlast®
Dostawca: Bürkle
LaboPlast®
300-0174EA 19.8 PLN
300-0174 300-0118 BURK0318-0100 331-2611 331-2612 BURK0318-0200 331-2613 BURK0318-1000 BURK0318-0050 BURK0320-1000 300-1018 BURK0318-0750 BURK0320-0500
Butelki, z szeroką szyją, z nakrętką, LDPE, LaboPlast®
Butelki i butle Butle plastikowe
LDPE, półprzezroczysty lub oranżowy , PP, półprzezroczysty.
  • Oranżowy kolor dla substancji wrażliwych na światło
  • Szczelne
  • Nadaje się do użycia z artykułami spożywczymi
Stabilna butelka z szeroką szyjką i zakrętką. Szczególnie odpowiednie do lepkich mediów, proszku, granulek i past.