Drukuj
Łyżki ogólnego przeznaczenia
Dostawca: RSG Solingen
RSGA329.210EA 320 PLN
RSGA329.210 RSGA029.150 RSGA029.250 231-1389 231-1388 RSGA329.180 RSGA329.150 RSGA029.300
Łyżki ogólnego przeznaczenia
Łyżeczki
Double-ended spoons made from stainless steel.
  • Round handle (Ø 5 mm)
  • One spatula end, one spoon end