Drukuj
2-Chlorothiophenol ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
A12014.14EA 1240 PLN
A12014.14 A12014.06 A12014.30
2-Chlorothiophenol ≥98%
2-Chlorothiophenol
Purity: 98%
CAS No.: 6320-03-2
Molecular Formula: C6H5ClS
Formula Weight: 144.62
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.6040
Boiling Point: 108-110°/30mm
Beilstein Reference: 1209665
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00004830
Formuła: C₆H₅ClS
MW: 144,62 g/mol
Temp. Wrzenia: 108…110 °C (30 mmHg)
Gęstość: 1,277
Temp. Zapłonu: 88 °C (190 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004830
Numer CAS: 6320-03-2
Numer WE (dawny EINECS): 228-667-5
ADR: 8,III