Drukuj
4-Chlorotiofenol ≥97%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
B23838.22EA 410 PLN
B23838.22 B23838.36 B23838.14
4-Chlorotiofenol ≥97%
4-Chlorotiofenol
Purity: 97%
CAS No.: 106-54-7
Molecular Formula: C6H5ClS
Formula Weight: 144.62
Flash Point: 81°(177°F)
Melting Point: 48-52°
Boiling Point: 205-207°
Beilstein Reference: 605971
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00004847
Formuła: C₆H₅ClS
MW: 144,62 g/mol
Temp. Wrzenia: 205…207 °C
Temp. topnienia: 48…52 °C
Gęstość: 1,224 g/cm³ (60 °C)
Temp. Zapłonu: 81 °C (177 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004847
Numer CAS: 106-54-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-408-9
Jednostka: 1759
ADR: 8,III