Drukuj
VWR® VWB, łaźnie wodne
Dostawca: VWR
VWR®
462-0241EA 2720 PLN
462-0241 462-0244
VWR® VWB, łaźnie wodne
Łaźnie Łaźnie wodne bez mieszania
Łaźnie wodne z podwójnymi ściankami, stal nierdzewna (wewnątrz) i blacha stalowa powlekana (zewnątrz). Płaska grzałka zapewnia równomierne nagrzewanie wanny. Cyfrowy sterownik PID zapewnia wysoką stabilność temperatury.
  • Zakres od temperatury otoczenia +5 do 100 °C
  • Cyfrowy wskaźnik temperatury ze zdefiniowanymi trzema temperaturami
  • W trybie czuwania wyświetlacz pokazuje aktualną temperaturę, również, gdy zasilanie i grzanie jest włączone
  • Stabilność temperatury: ±0,2 K
  • Cyfrowy wskaźnik temperatury i ustawienie co 0,1 °C
Zegar cyfrowy można ustawić tak, aby łaźnia wodna utrzymywała wymaganą temperaturę po uruchomieniu alarmu timera. Wanny posiadają zawór spustowy i są zabezpieczone przed „wyschnięciem”, ponieważ grzałka automatycznie wyłącza się przy niskim poziomie cieczy. Notatka: Wanny są sklasyfikowane w klasie bezpieczeństwa 1, co pozwala na bezobsługową pracę w przypadku użycia z niepalnymi cieczami.
Dodatkowe informacje: Standardowo dostarczany z pokrywą z przeźroczystego poliwęglanu i wyjmowaną półką.
Uwaga: * RT = Temperatura otoczenia