Drukuj
Osłony zabezpieczające
Dostawca: Kartell
KART571EA 1090 PLN
KART571
Osłony zabezpieczające
Osłony / ekrany Osłony / ekrany bezpieczeństwa
PMMA, przeźroczysty, grubość: 5 mm. Zapewnia pracownikom laboratorium ochronę twarzy przed niebezpiecznymi substancjami, aerozolami i odpryskami.
  • Wolnostojący
  • Przenośny i stabilny
  • Wyposażony stopkę antypoślizgową