Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Ekran zabezpieczający przed promieniowaniem beta
Dostawca: KARTELL
plastilab®
KART572EA 1310 PLN InStock
KART572
Ekran zabezpieczający przed promieniowaniem beta
Osłony / ekrany Osłony chroniące przed promieniowaniem
Akrylowy, przeźroczysty, grubość: 9 mm
  • Zapewnia ochronę przed promieniowaniem podczas pracy z beta promieniotwórczymi izotopami, w tym P32
  • Wolnostojący, przenośny i stabilny, wyposażony stopkę antypoślizgową
Zobacz ceny
ZAMÓW
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość