Pentafluorobenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13948.14EA
874
PLN
A13948.14
A13948.22
A13948.06
Pentafluorobenzen ≥98%
Pentafluorobenzen
Purity: 98+%
CAS No.: 363-72-4
Molecular Formula: C6HF5
Formula Weight: 168.06
Flash Point: 13°(55°F)
Refractive Index: 1.3910
Melting Point: -48°
Boiling Point: 84-85°
Beilstein Reference: 1911549
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000286
Formuła:
C₆HF₅ MW: 168,07 g/mol Temp. Wrzenia: 84…85 °C Temp. topnienia: –48 °C Gęstość: 1,518 Temp. Zapłonu: 13 °C (55 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000286 Numer CAS: 363-72-4 Numer WE (dawny EINECS): 206-658-7 Jednostka: 1993 ADR: 3,III |