Drukuj
1,2,4-Trifluoro-5-nitrobenzene ≥99%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
A16579.03EA 311 PLN
A16579.03 A16579.14 A16579.06
1,2,4-Trifluoro-5-nitrobenzene ≥99%
1,2,4-Trifluoro-5-nitrobenzene
Formuła: C₆H₂F₃NO₂
MW: 177,08 g/mol
Temp. Wrzenia: 195 °C
Temp. topnienia: –11 °C
Gęstość: 1,544
Temp. Zapłonu: 89 °C (192 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007051
Numer CAS: 2105-61-5
Numer WE (dawny EINECS): 218-281-5
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III