(Trifluorometoksy)benzen ≥99%
Dostawca: Thermo Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B25658.14EA
392
PLN
B25658.14
B25658.22
(Trifluorometoksy)benzen ≥99%
(Trifluorometoksy)benzen
Purity: 99%
CAS No.: 456-55-3
Molecular Formula: C7H5F3O
Formula Weight: 162.11
Flash Point: 12°(53°F)
Refractive Index: 1.4060
Odour: Aromatic
Boiling Point: 102-104°
Beilstein Reference: 2043132
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00040832
Formuła:
C₇H₅F₃O MW: 162,11 g/mol Temp. Wrzenia: 102…104 °C Temp. topnienia: –50 °C Gęstość: 1,226 Temp. Zapłonu: 12 °C (53 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040832 Numer CAS: 456-55-3 Numer WE (dawny EINECS): 207-269-5 Jednostka: 1993 ADR: 3,II |