2-Jodofenol ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
|
Uwaga
|
A13599.06EA
196
PLN
A13599.06
A13599.14
A13599.22
2-Jodofenol ≥98%
2-Jodofenol
Purity: 98%
CAS No.: 533-58-4
Molecular Formula: C6H5IO
Formula Weight: 220.01
Flash Point:
Melting Point: 39-41°
Boiling Point: 186-187°/160mm
Beilstein Reference: 1855300
Merck Reference: 14,5035
MDL No.: MFCD00013963
Formuła:
C₆H₅IO MW: 220,01 g/mol Temp. Wrzenia: 186…187 °C (160 mmHg) Temp. topnienia: 39…41 °C Gęstość: 1,947 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013963 Numer CAS: 533-58-4 Numer WE (dawny EINECS): 208-569-9 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 13,05057 |