Drukuj
VWR®, Sączki z włókna szklanego
Dostawca: VWR
VWR®
516-0872EA 348 PLN
516-0872 516-0873 516-0870 VWRU28297-289 516-0871 516-0890 516-0858 516-0859 516-0878 516-0879 VWRU28333-129 516-0876 516-0953 516-0877 VWRU28333-127 516-0874 516-0875 VWRU28297-978 516-0883 516-0344 516-0861 516-0345 516-0862 516-0884 516-0881 516-0860 VWRU28297-510 516-0882 516-0343 516-0869 516-0889 516-0867 516-0868 516-0887 516-0865 516-0348 516-0866 516-0888 516-0863 516-0885 516-0346 516-0886 516-0864 516-0347
VWR®, Sączki z włókna szklanego
Filtry Filtry z włókna szklanego
Filtry z włókna szklanego cechuje wysoka prędkość przepływu, wysoka wydajność, wysoka wytrzymałość termiczna i doskonałe właściwości retencji osadów.
Typ 691: Są doskonałe do takich zastosowań, jak testy radioimmunoenzymatyczne z użyciem substancji słabo emitujących cząstki beta ze zliczaniem scyntylacyjnym, filtracja precypitowanych białek, komórek i szczątków komórkowych oraz oznaczania substancji zawieszonych w powietrzu.
Typ 692: Zalecane do filtracji zawiesin w ściekach przemysłowych, a także jako filtry wstępne dla membran.
Typ 693: Stosowane do klarowania i monitorowania zawieszonych ciał stałych w ściekach i wodzie morskiej w chemii do filtrowania osadów w wodzie morskiej i w biochemii do zbioru komórek w procedurze radioimmunologicznym i do badania lepiszczy.
Typ 696: Zastosowanie do filtracji i badania zanieczyszczeń wody i powietrza jak również do zbierania komórek.
Typ 698: Wyższa wydajność w sączeniu osadów niż w przypadku innych sączków z włókna szklanego, 698 są idealne do klarowania roztworów białka, sączenia przed HPLC i do aplikacji krytycznych.