Drukuj
Nóż do cięcia szkła
Dostawca: RSG Solingen
RSGA267.100EA 643 PLN
RSGA267.100 RSGA267.101
Nóż do cięcia szkła
Dziurkacze
Plastic handle with hardened metal blade.
  • Clean and precise cutting
  • Replaceable hardened metal blades
  • Easy to change blade
Blade size 40x20x1,5 mm.