Drukuj
VWR®, końcówki do pipet, system przeładowania
Dostawca: VWR
VWR®
613-1090EA 201 PLN
613-1090 613-1081 613-1092 613-1091 613-1094 613-1072 613-1082 613-1093 613-1063 613-1096 613-1062 613-1098 613-1087 613-1064 613-1086 613-1078 613-1100 613-1077 613-1066 613-1068
VWR®, końcówki do pipet, system przeładowania
Końcówki do pipet
Przezroczyste PP, sterylne lub nie sterylne, autoklawowalne.
  • Nie sterylne końcówki są wolne od DNA, DNazy i RNazy; Końcówki sterylizowane wiązką elektronów są wolne od DNA, DNazy i RNazy, pirogenów, inhibitorów PCR i endotoksyn
  • Solidne, identyfikowalne stojaki można łatwo chwycić za pomocą ergonomicznych klipsów
  • Dostępne są również pudełka przeładunkowe, w tym stojaki lub puste pudełka przeładunkowe, z zatrzaskiem z blokadą do otwierania i zamykania jedną ręką, odwracalną pokrywą z wargą, dopasowanym wpustem i zatrzaskiem do stabilizacji stojaków
Uwaga: SC: Pipeta jednokanałowa / MC : Pipeta wielokanałowa
Aby uzyskać więcej informacji o zgodności, skontaktuj się z działem obsługi klienta Avantor.