Drukuj
VWR®, końcówką do pipet
Dostawca: VWR
VWR®
732-0526EA 428 PLN
732-0526 732-0528 16466-008 732-0570 732-1100 VWRU53510-102 732-0571 732-1102 732-0530 732-0573 732-1101 732-0532 732-0531 732-1103 46620-328 732-0534 732-0611 732-0533 732-0536 732-0535 732-1107 732-0516 732-0537 732-0515 732-0559 53510-106 VWRU89003-420 53510-014 VWRU53510-016 VWRU53510-037 732-0541 732-0540 732-0521 732-0565 732-0543 732-0520 732-0542 732-0523 732-0566 732-0544 732-0569
VWR®, końcówką do pipet
Końcówki do pipet
Wszystkie końcówki wykonane są z wysokiej jakości, 100% czystego, dziewiczego PP medycznego. Końcówki te, wykonane w najwyższej jakości formach, mogą być stosowane, gdy praca wymaga wyższego standardu. Wszystkie produkty są testowane pod kątem zanieczyszczenia endotoksynami (pirogenami) i certyfikowane zgodnie z wynikami USP. Żywice są wstępnie testowane pod kątem zanieczyszczenia metalem. Certyfikaty znajdują się w aktach według numeru partii dla wszystkich wyników testów.
  • Szersze uszczelnienie zapewnia, że końcówki będą łatwo i konsekwentnie uszczelniać, bez wycieków, na starych i nowych pipetach
  • Gwarantowany wolny od wykrywalnego ludzkiego DNA, DNazy / RNazy, ATP, endotoksyn i metali ciężkich