Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Próbnik separacyjny, All-layer
Dostawca: Bürkle
Próbnik przeznaczony do pobierania próbek proszków i granulatów. Próbka przenoszona do komory za pomocą skrobaka. Komora podzialeona jest za pomocą płytek PTFE co zapobiega mieszaniu się materiału.
  • Do materiałów kleistych
  • Zones can be varied due to moveable PTFE separators
  • Próbnik wykonany ze stali nierdzewnej V4A (1.4404) oraz PTFE
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Opis Wysokość Ø Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Próbnik separacyjny, V4A/PTFE 1000 mm 25 mm 1 300-0060
Otrzymasz zniżkę, jeśli zamówisz 5 lub więcej. Zaloguj się po więcej szczegółów.
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość