Drukuj
Łyżka
Dostawca: Bürkle
331-0056EA 1820 PLN
331-0056
Łyżka
Szufelki do próbek
Stal nierdzewna V2A (1.4301).
  • W komplecie z przedłużką
  • Bez szczelin i rowków w któycg mogłyby się zbierać resztki
  • Pore-free finish produced by high-quality laser welding seams
  • Możliwość sterylizacji lub opalania płomieniem